MilliporeSigma
03595
LALLS viscosity validation set polystyrene Mp 9′000-800′000 in THF certified according to DIN
Se connecter pour consulter vos tarifs contractuels et ceux de votre entreprise/organisme
A propos de cet article
Code UNSPSC :
41116107
Service technique
Besoin d'aide ? Notre équipe de scientifiques expérimentés est là pour vous.
Laissez-nous vous aider
Service technique
Besoin d'aide ? Notre équipe de scientifiques expérimentés est là pour vous.
Laissez-nous vous aider
CofA (certificat d'analyse)
exact values can be taken from the accompanying certificate of analysis
Autres remarques
set contains 4 different polystyrene standards with 500 mg with Mp ~9130, ~133000, ~221000, ~827000 for LALLS and viscosimeters; each standard is characterized with GPC, light scattering and viscosimetry
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable