MilliporeSigma
PHR8400
Atorvastatin Eliminated Lactone
new
pkg of 10 mg, certified reference material, pharmaceutical secondary standard
Synonyme(s) :
1-[2-[(2S)-3,6-Dihydro-6-oxo-2H-pyran-2-yl]ethyl]-5-(4-fluorophenyl)-2-(1-methylethyl)-N,4-diphenyl-1H-pyrrole-3-carboxamide, Atorvastatin Dehydro Lactone, Atorvastatin Eliminated Lactone
Se connecter pour consulter vos tarifs contractuels et ceux de votre entreprise/organisme
A propos de cet article
Formule empirique (notation de Hill) :
C33H31FN2O3
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
522.61
Code UNSPSC :
41116107
Nomenclature NACRES :
NA.21
Service technique
Besoin d'aide ? Notre équipe de scientifiques expérimentés est là pour vous.
Laissez-nous vous aider
Service technique
Besoin d'aide ? Notre équipe de scientifiques expérimentés est là pour vous.
Laissez-nous vous aider
Qualité
certified reference material
pharmaceutical secondary standard
Niveau de qualité
Agence
(Not traceable to any primary pharmacopeia standard)
Famille d'API
atorvastatin
CofA (certificat d'analyse)
current certificate can be downloaded
Conditionnement
pkg of 10 mg
Application(s)
pharmaceutical
Format
neat
Température de stockage
-10 to -25°C
Description générale
Pharmaceutical secondary standards for application in quality control provide pharma laboratories and manufacturers with a convenient and cost-effective alternative to the preparation of in-house working standards.
Remarque sur l'analyse
These secondary standards offer multi-traceability to the USP, EP and BP primary standards, where they are available.
Autres remarques
This Certified Reference Material (CRM) is produced and certified in accordance with ISO 17034 and ISO/IEC 17025. All information regarding the use of this CRM can be found on the certificate of analysis.