MilliporeSigma
AXYPCR02CPR
PCR strip tube caps
thin wall, 8 per strip, size 0.2 mL, red, pkg of 10x125strips/cs
Synonyme(s) :
Corning tube cap
Se connecter pour consulter les tarifs organisationnels et contractuels.
A propos de cet article
NACRES:
NB.22
UNSPSC Code:
41121800
Service technique
Besoin d'aide ? Notre équipe de scientifiques expérimentés est là pour vous.
Laissez-nous vous aider
Service technique
Besoin d'aide ? Notre équipe de scientifiques expérimentés est là pour vous.
Laissez-nous vous aider
Nom du produit
PCR strip tube caps, thin wall, 8 per strip, size 0.2 mL, red, pkg of 10x125strips/cs
manufacturer/tradename
Axygen Inc PCR-02CP-R
Corning
packaging
pkg of 10x125strips/cs
size
0.2 mL
color
red