MilliporeSigma
91782
Dulcin
new
analytical standard
Synonyme(s) :
1-(4-Ethoxyphenyl)urea
Se connecter pour consulter vos tarifs contractuels et ceux de votre entreprise/organisme
A propos de cet article
Formule empirique (notation de Hill) :
C9H12N2O2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
180.20
Numéro MDL:
Nomenclature NACRES :
NA.21
Service technique
Besoin d'aide ? Notre équipe de scientifiques expérimentés est là pour vous.
Laissez-nous vous aider
Service technique
Besoin d'aide ? Notre équipe de scientifiques expérimentés est là pour vous.
Laissez-nous vous aider
Qualité
analytical standard
Niveau de qualité
Technique(s)
HPLC: suitable
LC/MS: suitable
liquid chromatography (LC): suitable
mass spectrometry (MS): suitable
Application(s)
food and beverages
Format
neat
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES 
NC(NC1=CC=C(OCC)C=C1)=O
InChI
1S/C9H12N2O2/c1-2-13-8-5-3-7(4-6-8)11-9(10)12/h3-6H,2H2,1H3,(H3,10,11,12)
Clé InChI
GGLIEWRLXDLBBF-UHFFFAOYSA-N
Description générale
Dulcin (p-ethoxyphenylurea) is an early synthetic sweetener that is not approved for food use in most jurisdictions due to safety concerns. Testing is important to detect illicit adulteration of foods, beverages, and supplements with non‑approved sweeteners. Sensitive analytical methods such as LC–MS/MS or HPLC can quantify dulcin at low levels in complex matrices. Routine screening helps protect consumers, monitor supply chains, and flag suspicious products where unexpected sweetness or inconsistent declarations are observed.