MilliporeSigma
ERMCZ130
Fine dust (PM10 Like) (PAHs, elements)
new
ERM®, certified reference material
Se connecter pour consulter vos tarifs contractuels et ceux de votre entreprise/organisme
A propos de cet article
Code UNSPSC :
41116107
Nomenclature NACRES :
NA.21
Service technique
Besoin d'aide ? Notre équipe de scientifiques expérimentés est là pour vous.
Laissez-nous vous aider
Service technique
Besoin d'aide ? Notre équipe de scientifiques expérimentés est là pour vous.
Laissez-nous vous aider
Qualité
certified reference material
Agence
ERM®
Forme
solid
Fabricant/nom de marque
JRC
Technique(s)
HPLC: suitable
ICP: suitable
gas chromatography (GC): suitable
Application(s)
environmental
industrial qc
Format
matrix material
Température de stockage
2-8°C
Remarque sur l'analyse
For more information please see: ERMCZ130
Informations légales
ERM is a registered trademark of European Commission