MilliporeSigma
EURM021
Pollachius pollachius (Pollack) - Fish Powder
new
Se connecter pour consulter vos tarifs contractuels et ceux de votre entreprise/organisme
A propos de cet article
Code UNSPSC :
41116107
Service technique
Besoin d'aide ? Notre équipe de scientifiques expérimentés est là pour vous.
Laissez-nous vous aider
Service technique
Besoin d'aide ? Notre équipe de scientifiques expérimentés est là pour vous.
Laissez-nous vous aider
Qualité
certified reference material
Agence
ERM®
Fabricant/nom de marque
JRC
Application(s)
food and beverages
Format
matrix material
Température de stockage
2-8°C
Remarque sur l'analyse
For more information please see: EURM021
Informations légales
ERM is a registered trademark of European Commission