MilliporeSigma
Entonnoirs de laboratoire
Ampoule à décanter en verre
Les entonnoirs de laboratoire sont utilisés en chimie et dans d'autres expériences scientifiques pour faire passer des liquides ou des poudres dans des récipients à ouverture étroite. Ils sont généralement en verre ou en plastique et se présentent sous différentes formes et tailles en fonction de leur application. Les entonnoirs Buchner sont utilisés pour la filtration sous vide, tandis que les ampoules à décanter sont utilisées pour séparer des liquides non miscibles.
Produits
Trier par pertinence
Afficher 1-20 sur 753
Changer de vue
Afficher 1-20 sur 753
Comparer
Numéro du produit
Nom du produit
Description du produit
Tarif
Entonnoirs à poudre
Les entonnoirs à poudre sont spécialisés dans le transfert de poudres sèches ou de matériaux granulaires dans des récipients à plus petite ouverture, tels que des flacons, des fioles ou des tubes à essai. Ces entonnoirs ont généralement un grand diamètre, ce qui permet de verser rapidement les poudres. La conception des entonnoirs à poudre vise à réduire les risques de déversement, de gaspillage et de contamination qui peuvent survenir lors du versement de poudres directement d'un récipient dans une petite ouverture.
Entonnoirs à poudre Sterileware™
Ces entonnoirs sont des entonnoirs stériles à large tige, gamma-irradiés, avec un angle de 60° et une tige de grand diamètre, parfaits pour transférer des poudres ou des granulés à l'aide d'un outil d'échantillonnage stérile dans un récipient stérile. Ces entonnoirs sont fabriqués en polypropylène de qualité FDA et peuvent être utilisés en toute sécurité pour les aliments, les médicaments et les cosmétiques.
Entonnoir à poudre Synthware™
Ces entonnoirs sont fabriqués en verre borosilicaté et sont dotés d'un joint interne conique standard, ce qui les rend parfaits pour transférer des poudres dans des récipients à col rodé où une étanchéité sûre est nécessaire. Ces entonnoirs sont également disponibles avec un côté aplati ou un décalage de 60 degrés pour faciliter l'utilisation avec des fioles à cols multiples.
Entonnoir de laboratoire en papier jetable Eco-smartFunnel™
Ces entonnoirs à poudre respectueux de l'environnement sont fabriqués à partir de papier épais enduit de kaolin et constituent une alternative idéale aux entonnoirs en plastique. Ils peuvent être utilisés avec pratiquement tous les liquides visqueux ou les poudres et contribuent à réduire la contamination croisée. Le bec verseur est personnalisable pour une souplesse d'utilisation maximale.
Entonnoirs cylindriques à robinet/compte-gouttes
Les entonnoirs cylindriques à robinet/compte-gouttes sont couramment utilisés dans les expériences de chimie organique et inorganique, ainsi que dans la recherche pharmaceutique et biotechnologique pour les réactions d'ajout. Ils sont longs, cylindriques et généralement en verre. L'entonnoir cylindrique à robinet est généralement fixé à une fiole ou à un récipient de réaction via un joint rodé, et le réactif est ajouté lentement au mélange réactionnel par un robinet d'arrêt ou une vanne au fond de l'entonnoir. Cela permet d'ajouter les réactifs avec précision et de contrôler les conditions de la réaction.
Entonnoirs cylindriques à robinet ACE
Les entonnoirs cylindriques à robinet ACE sont dotés d'une position de robinet d'arrêt inclinée pour une manipulation facilitée. Ils sont dotés d'un long corps en verre, d'un bras d'égalisation de la pression, d'une double échelle graduée et d'un réglage précis de la vanne à aiguille. En outre, le robinet d'arrêt fileté garantit l'absence de fuites pendant le processus d'ajout.
Entonnoir compte-gouttes en Duran®
Les entonnoirs compte-gouttes sont un type d'entonnoirs cylindriques qui permet de doser avec précision et uniformité l'apport de liquide dans un mélange réactionnel. Les entonnoirs compte-gouttes en verre Duran sont gradués avec un joint conique rodé et des robinets d'arrêt équipés d'un dispositif de retenue. Ils sont disponibles avec ou sans tube d'égalisation de pression à l'extrémité inférieure, ce qui permet d'éviter les pressions négatives et positives dans les cuves de réaction.
Ampoules à décanter
Les ampoules à décanter ou à séparer sont un type de matériel de laboratoire couramment utilisé pour séparer des liquides non miscibles de densités différentes, tels que l'huile et l'eau. Elles sont généralement en verre et ont une forme conique avec un robinet au fond pour permettre la séparation des deux liquides. Le mélange de liquides non miscibles est ajouté à l'ampoule à décanter et, après décantation, le robinet est ouvert pour évacuer la couche inférieure de liquide. Ce processus peut être répété jusqu'à ce que les deux liquides soient complètement séparés. Les ampoules à décanter sont couramment utilisées en chimie organique, notamment pour l'extraction de composés à partir de mélanges réactionnels, ainsi que dans les procédés industriels de purification des produits chimiques.
Ampoule à décanter Synthware™ Sure-Grip
Ces ampoules à décanter en forme de globe ont un long col de bouchon et une section droite entre le corps de l'ampoule et le robinet d'arrêt, offrant une prise sûre pendant l'agitation et facilitant également le serrage. Elles sont disponibles avec des robinets en PTFE et un choix de bouchons en PTFE ou en verre.
Ampoule à décanter ACE Squibb
Cette ampoule à décanter est dotée d'une forme conique de type Squibb européen et est munie d'un bouchon étanche qui empêche la chute lors de l'agitation ou du transport. La conception est très étroite au fond, ce qui permet un meilleur contrôle du débit.
Ampoules à décanter BRAND®
Les ampoules à décanter BRAND® sont des ampoules de forme conique avec un robinet en PTFE et sont fabriquées en polypropylène afin d'assurer une grande transparence pour l'observation du contenu. Ces ampoules sont autoclavables à 121 °C.
Ampoules à décanter Nalgene®
Les ampoules à décanter Nalgene® sont fabriquées en polypropylène avec un robinet en TFE. Ces matériaux étant intacts, ils ne nécessitent aucune lubrification. Ces ampoules présentent une bonne compatibilité avec une large gamme de solutions de séparation.
Entonnoirs de Büchner
Les entonnoirs Büchner sont fabriqués en porcelaine, en verre ou en plastique. Ils sont utilisés en combinaison avec une pompe à vide et un disque de verre fritté ou un papier filtre pour séparer rapidement un solide d'un liquide dans un mélange chimique. L'entonnoir Büchner est doté d'une base plate et perforée qui sert de support au disque fritté ou au papier filtre. Le mélange liquide est versé dans l'entonnoir et le vide est appliqué par le bas, ce qui entraîne le liquide à travers le filtre et laisse le solide en arrière. Ce procédé couramment utilisé en laboratoire pour la séparation et la filtration de composés et d'impuretés lors d'expériences de chimie. Entonnoir de Büchner Scienceware® – Fabriqués en polypropylène ou en polyéthylène haute densité, ces entonnoirs Büchner monoblocs sont dotés d'une plaque de filtration en polyéthylène à porosité grossière scellée, permettant une bonne rétention et un écoulement rapide sous vide. Ils peuvent être utilisés avec ou sans papier filtre.
Entonnoirs de Büchner Coors™
Les entonnoirs Büchner Coors™ sont fabriqués en porcelaine entièrement émaillée et sont munis de plaques perforées fixes.
Entonnoir de Büchner Synthware™
Ces entonnoirs Büchner en verre borosilicaté sont dotés d'un disque en verre perforé scellé pour supporter le matériau filtrant choisi. Cette conception résout le problème de contamination des disques frittés, ainsi que le problème de colmatage des entonnoirs en céramique.
Entonnoirs de filtration sous pression
Les entonnoirs de filtration sous pression sont scellés par le haut. Ils sont généralement en verre et se composent d'un tube cylindrique avec un filtre en verre fritté à une extrémité et un joint à l'autre. L'entonnoir de filtration sous pression est couramment utilisé en laboratoire pour séparer les solides en suspension des liquides. Le solide est retenu par le filtre en verre fritté, tandis que le liquide s'écoule à travers le filtre et peut être recueilli dans une fiole ou un autre récipient. Les entonnoirs de filtration sous pression sont particulièrement utiles pour filtrer de grands volumes de liquide ou de particules très fines susceptibles d'obstruer d'autres types de filtres.
Entonnoirs de filtration sous pression Aldrich®
Les entonnoirs de filtration sous pression Aldrich® sont fabriqués en verre et équipés d'un entonnoir, d'un bouchon et d'une pince. Ils sont utiles pour filtrer rapidement les composés sensibles à l'air et à l'humidité sous gaz inerte.
Entonnoirs de filtration/séchage sous pression ACE
Les entonnoirs de filtration/séchage sous pression ACE sont utilisés pour le séchage de composés sensibles à l'air avec un gaz inerte ou un simple entonnoir de filtration sous pression. Le filtre contient un joint torique qui relie le capuchon au corps afin d'obtenir une plus grande ouverture. Le joint est fixé à l'aide d'une pince. Sa conception unique permet d'appliquer alternativement ou simultanément une pression ou un vide pour une filtration ou un séchage rapide.