[Accéder au contenu](https://www.sigmaaldrich.com#main-content)
[](https://www.sigmaaldrich.com/CA/fr)
Produits
Panier0
CAFR
Produits
ProduitsApplicationsServicesRessourcesSoutien
[Connexion / S'inscrire](https://www.sigmaaldrich.com/oidc-sign-in)
[Recherche de commande](https://www.sigmaaldrich.com/CA/fr/order-lookup)
[Commande rapide](https://www.sigmaaldrich.com/CA/fr/quick-order)
Panier0
[Home](https://www.sigmaaldrich.com/CA/en)[Solid Phase Microextraction (SPME)](https://www.sigmaaldrich.com/CA/en/applications/analytical-chemistry/sample-preparation/solid-phase-microextraction)Getting Started with SPME
# Getting Started with SPME
[Learn More About SPME](https://www.sigmaaldrich.com/CA/en/applications/analytical-chemistry/sample-preparation/solid-phase-microextraction)
SPME is inexpensive and reusable. The SPME process requires an SPME fiber assembly, holder, and a 0.75 mm ID SPME inlet liner. There are three types of SPME holders: manual holder for SPME method development, automated holders are available for a variety of autosamplers, and the portable field sampler is used for offsite or remote sampling.
A starter pack of three different SPME fibers is recommended to evaluate the proper fiber for your sample. The starter pack contains both polar and non-polar coated fibers, as indicated by hub color. To optimize the GC analysis, use a .75mm ID SPME inlet liner and the Merlin Microseal, shown in the foreground, to replace the septum in the injection port.
Different size vials are available that match the vial puck that comes with the sampling stand. The SPME sampling stand is ideal for proper support of the SPME holder and the stirring hotplate for control of temperature and agitation of the sample.
__Related Articles__
- [Biodiesel](https://www.sigmaaldrich.com/CA/en/technical-documents/technical-article/analytical-chemistry/gas-chromatography/biodiesel)
- [Automated Solid Phase Microextraction (SPME) Sampling](https://www.sigmaaldrich.com/CA/en/technical-documents/technical-article/analytical-chemistry/solid-phase-microextraction/automated-spme-sampling)
- [Bioanalysis with SPME](https://www.sigmaaldrich.com/CA/en/technical-documents/technical-article/analytical-chemistry/solid-phase-microextraction/bioanalysis-with-spme)
- [BioSPME for Plasma Protein Binding Assay: Details of Method Development and Optimization](https://www.sigmaaldrich.com/CA/en/technical-documents/technical-article/analytical-chemistry/solid-phase-microextraction/biospme-plasma-protein-binding-assay)
- [Solid Phase Microextraction: Frequently Asked Questions](https://www.sigmaaldrich.com/CA/en/technical-documents/technical-article/analytical-chemistry/solid-phase-microextraction/faq)
- [GC/MS/MS Analysis of BPA in Energy Drink](https://www.sigmaaldrich.com/CA/en/technical-documents/technical-article/analytical-chemistry/solid-phase-microextraction/gc-ms-ms-analysis-of-bisphenol-a-bpa-in-a-fruit-flavored-energy-drink-cla010218a)
- [Rugged SPME Sampling](https://www.sigmaaldrich.com/CA/en/technical-documents/technical-article/analytical-chemistry/solid-phase-microextraction/nitinol-core-spme-fibers)
- [SPME Fiber Performance Tips for Volatiles & Semi-Volatiles](https://www.sigmaaldrich.com/CA/en/technical-documents/technical-article/analytical-chemistry/solid-phase-microextraction/performance-tips)
- [View More](https://www.sigmaaldrich.com/CA/en/search/facet-search?focus=sitecontent&term=facet-search)
Haut
__Connectez-vous pour continuer__
Se connecter__Vous n'avez pas de compte ?__S'inscrire
Soutien[Soutien aux clients](https://www.sigmaaldrich.com/CA/fr/support/customer-support)[Nous contacter](https://www.sigmaaldrich.com/CA/fr/collections/offices)[FAQ](https://www.sigmaaldrich.com/CA/fr/life-science/ecommerce/ecommerce-faq)[Fiches de données de sécurité (FDS)](https://www.sigmaaldrich.com/CA/fr/documents-search?tab=sds)[Certificats (COA/COO)](https://www.sigmaaldrich.com/CA/fr/documents-search?tab=coa)[Qualité et réglementation](https://www.sigmaaldrich.com/CA/fr/life-science/quality-and-regulatory-management)[Calculateurs et Applis](https://www.sigmaaldrich.com/CA/fr/support/calculators-and-apps)[Webinaires](https://www.sigmaaldrich.com/CA/fr/collections/webinars)
Commandes[Commande rapide](https://www.sigmaaldrich.com/CA/fr/quick-order)[Produits personnalisés](https://www.sigmaaldrich.com/CA/fr/services/custom-products)[Solutions de commerce électronique](https://www.sigmaaldrich.com/CA/fr/life-science/ecommerce/ecommerce-solutions)
Entreprise[À propos de MilliporeSigma](https://www.sigmaaldrich.com/CA/fr/life-science/about-us)[Responsabilité](https://www.sigmaaldrich.com/CA/fr/life-science/ssbi)[Événements](https://www.sigmaaldrich.com/CA/fr/collections/events)[Communiqués de presse](https://www.sigmaaldrich.com/CA/fr/collections/press)[Programmes](https://www.sigmaaldrich.com/CA/fr/life-science/partnership-programs)[Carrières](https://careers.merckgroup.com/global/en)[Filiales](https://www.sigmaaldrich.com/CA/fr/collections/offices)
Réseaux sociaux
[](https://www.linkedin.com/company/milliporesigma)
[](https://x.com/MilliporeSigma)
[](https://www.facebook.com/MilliporeSigma)
[](https://www.instagram.com/milliporesigma/)
[](https://www.youtube.com/@milliporesigma2407/featured)
MilliporeSigma
__Recherche. Développement. Production__
Nous sommes un des tout premiers fournisseurs du secteur mondial des Sciences de la vie proposant des solutions et des services pour la recherche, le développement et la production en biotechnologies, et le développement et la production de produits thérapeutiques pharmaceutiques.
[](https://www.sigmaaldrich.com/CA/fr)
[Solutions Sigma-Aldrich®](https://www.sigmaaldrich.com/CA/fr/life-science/sigma-aldrich)[Solutions BioReliance® (en anglais)](https://www.sigmaaldrich.com/CA/fr/life-science/bioreliance)[Solutions Millipore®](https://www.sigmaaldrich.com/CA/fr/life-science/millipore)[Solutions SAFC®](https://www.sigmaaldrich.com/CA/fr/life-science/safc)[Solutions Milli-Q®](https://www.sigmaaldrich.com/CA/fr/life-science/milliq)[Solutions Supelco®](https://www.sigmaaldrich.com/CA/fr/life-science/supelco)
© 2026 Merck KGaA, Darmstadt, Allemagne et/ou ses sociétés affiliées. Tous droits réservés, y compris l'exploration de textes et de données à des fins d'entraînement de l'IA et de technologies similaires.
La reproduction d'une quelconque partie du contenu de ce site est strictement interdite sans autorisation.
[Conditions d'utilisation du site](https://www.sigmaaldrich.com/CA/fr/life-science/legal/site-use-terms)|[Politique de confidentialité](https://www.sigmaaldrich.com/CA/fr/life-science/legal/privacy-statement)|[Conditions générales de vente](https://www.sigmaaldrich.com/CA/fr/life-science/legal/terms-and-conditions-old-en)|[Consentement relatif au copyright](https://www.sigmaaldrich.com/CA/fr/life-science/legal/copyright-consent)|[Plan du site](https://www.sigmaaldrich.com/CA/fr/site-map)
An unknown error has occured.