Merck
AABH93DE4E5D
AA BLOCKS, INC.
7-APB (hydrochloride)
Synonym(e):
1-(benzofuran-7-yl)propan-2-amine hydrochloride
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Über diesen Artikel
Lineare Formel:
C11H14O1N1Cl1
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
211.69
MDL number:
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Inchi Code
1S/C11H13NO.ClH/c1-8(12)7-10-4-2-3-9-5-6-13-11(9)10;/h2-6,8H,7,12H2,1H3;1H
Inchi Key
OENDNRHBWDLDMM-UHFFFAOYSA-N
Purity
98%
Storage temp.
N/A
Country of Origin
US
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)