Merck
AABH97CEC8BE
AA BLOCKS, INC.
4-(4-Bromophenyl)-N-(3-chlorophenyl)-6-methyl-2-thioxo-1,2,3,4-tetrahydropyrimidine-5-carboxamide
Synonym(e):
4-(4-bromophenyl)-N-(3-chlorophenyl)-6-methyl-2-thioxo-1,2,3,4-tetrahydro-5-pyrimidinecarboxamide
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Über diesen Artikel
Lineare Formel:
C18H15O1N3Cl1Br1S1
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
436.76
MDL number:
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Inchi Code
1S/C18H15BrClN3OS/c1-10-15(17(24)22-14-4-2-3-13(20)9-14)16(23-18(25)21-10)11-5-7-12(19)8-6-11/h2-9,16H,1H3,(H,22,24)(H2,21,23,25)
Inchi Key
UKZLBNIWRMNBOK-UHFFFAOYSA-N
Purity
90%
Storage temp.
N/A
Country of Origin
US
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)