Merck
AABH97D2ECBC
AA BLOCKS, INC.
Calcium Borohydride
Synonym(e):
calcium diborohydride
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Über diesen Artikel
Lineare Formel:
H4B2Ca1
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
65.73
MDL number:
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Inchi Code
1S/2BH4.Ca/h2*1H4;/q2*-1;+2
Inchi Key
MOUPUCLGEWXWHJ-UHFFFAOYSA-N
Purity
97%
Storage temp.
RT
Country of Origin
US
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)