Merck
AABH97D2F2D2
AA BLOCKS, INC.
Tws119
Synonym(e):
3-{[6-(3-aminophenyl)-7H-pyrrolo[2,3-d]pyrimidin-4-yl]oxy}phenol bis(trifluoroacetate)
Größe auswählen
Ansicht ändern
Über diesen Artikel
Lineare Formel:
C22H16O6N4F6
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
546.38
MDL number:
Anmelden – hier finden Sie Ihre Preise
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Inchi Code
1S/C18H14N4O2.2C2HF3O2/c19-12-4-1-3-11(7-12)16-9-15-17(22-16)20-10-21-18(15)24-14-6-2-5-13(23)8-14;2*3-2(4,5)1(6)7/h1-10,23H,19H2,(H,20,21,22);2*(H,6,7)
Inchi Key
XJEFPMFFWJTJSL-UHFFFAOYSA-N
Purity
98%
Country of Origin
US
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)