Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C12H14OSi
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
202.32
NACRES:
NA.22
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352100
MDL number:
eCl@ss:
32150313
Assay:
95%
Form:
liquid
Anmelden – hier finden Sie Ihre Preise
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhaltenQuality Segment
assay
95%
form
liquid
refractive index
n
density
0.962 g/mL at 25 °C
functional group
aldehyde
storage temp.
2-8°C
SMILES string
C[Si](C)(C)C#Cc1cccc(C=O)c1
InChI
1S/C12H14OSi/c1-14(2,3)8-7-11-5-4-6-12(9-11)10-13/h4-6,9-10H,1-3H3
InChI key
UPZYBRHQVJTPBO-UHFFFAOYSA-N
Signalwort
Warning
Gefahrencodes
Sicherheitshinweise
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklasse
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
>230.0 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
> 110 °C - closed cup
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?