Fortfahren mit
86355
TentaGel MB-COOH
extent of labeling: ~0.40 mmol/g loading
Synonym(e):
O-(2-Succinylaminoethyl)-polyethylenglykol polymer gebunden
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Über diesen Artikel
UNSPSC Code:
12352200
PubChem Substance ID:
MDL number:
extent of labeling
~0.40 mmol/g loading
particle size
140-170 μm
storage temp.
2-8°C
Legal Information
TentaGel is a trademark of Rapp Polymere GmbH
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)