Merck
BDPH9BCC2242
Bide Pharmatech
4-(4-Fluorophenoxy)-2-methylaniline
Synonym(e):
4-(4-fluorophenoxy)-2-methylaniline
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Über diesen Artikel
Lineare Formel:
C13H12O1N1F1
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
217.24
MDL number:
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Inchi Code
1S/C13H12FNO/c1-9-8-12(6-7-13(9)15)16-11-4-2-10(14)3-5-11/h2-8H,15H2,1H3
Inchi Key
XGIQHJPZLVXVKD-UHFFFAOYSA-N
Shipping Temperature
Normal
Purity
97%
Storage temp.
Keep in dark place, inert atmosphere, room temperature
Country of Origin
CN
Physical Form
Liquid or Solid or Semi-solid or lump
Still not finding the right product?
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)