Merck
BDPH9BCC2310
Bide Pharmatech
2-Azaspiro[4.4]nonane
Synonym(e):
2-azaspiro[4.4]nonane
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Über diesen Artikel
Lineare Formel:
C8H15N1
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
125.21
MDL number:
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Inchi Code
1S/C8H15N/c1-2-4-8(3-1)5-6-9-7-8/h9H,1-7H2
Inchi Key
NINJAJLCZUYDGV-UHFFFAOYSA-N
Shipping Temperature
Normal
Purity
98%
Storage temp.
Keep in dark place, sealed in dry, 2-8C
Country of Origin
CN
Physical Form
Liquid
Still not finding the right product?
Explore all of our products under 2-Azaspiro[4.4]nonane
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)