Merck
BDPH9BCC27E8
Bide Pharmatech
1-(3,4-Dichlorophenyl)butan-1-amine hydrochloride
Synonym(e):
1-(3,4-dichlorophenyl)-1-butanamine hydrochloride
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Über diesen Artikel
Lineare Formel:
C10H14N1Cl3
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
254.59
MDL number:
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Inchi Code
1S/C10H13Cl2N.ClH/c1-2-3-10(13)7-4-5-8(11)9(12)6-7;/h4-6,10H,2-3,13H2,1H3;1H
Inchi Key
GVPJQUXPUXYTFC-UHFFFAOYSA-N
Shipping Temperature
Normal
Purity
95%
Storage temp.
Inert atmosphere, room temperature
Country of Origin
CN
Physical Form
Solid
Still not finding the right product?
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)