Merck
BDPH9BCC29A9
Bide Pharmatech
1-(2-Bromoethyl)-3-phenoxy-benzene
Synonym(e):
1-(2-bromoethyl)-3-phenoxybenzene
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Über diesen Artikel
Lineare Formel:
C14H13O1Br1
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
277.16
MDL number:
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Inchi Key
AGZTWRYOPSZJII-UHFFFAOYSA-N
Shipping Temperature
Normal
Purity
95%
Storage temp.
Sealed in dry, room temperature
Country of Origin
CN
Physical Form
Liquid
Inchi Code
1S/C14H13BrO/c15-10-9-12-5-4-8-14(11-12)16-13-6-2-1-3-7-13/h1-8,11H,9-10H2
Still not finding the right product?
Explore all of our products under 1-(2-Bromoethyl)-3-phenoxy-benzene
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)