Merck
BDPH9BCC39EF
Bide Pharmatech
Ethyl 6-(aminomethyl)nicotinate
Synonym(e):
ethyl 6-(aminomethyl)nicotinate
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Über diesen Artikel
Lineare Formel:
C9H12O2N2
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
180.21
MDL number:
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Inchi Code
1S/C9H12N2O2/c1-2-13-9(12)7-3-4-8(5-10)11-6-7/h3-4,6H,2,5,10H2,1H3
Inchi Key
YPRBNFRLIKIHST-UHFFFAOYSA-N
Shipping Temperature
Normal
Purity
97%
Storage temp.
Keep in dark place, inert atmosphere, 2-8C
Country of Origin
CN
Physical Form
Powder or crystals
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Ethyl 6-(aminomethyl)nicotinate
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)