Merck
BDPH9BCC3BD5
Bide Pharmatech
2-Chloro-4-(tributylstannyl)pyrimidine
Synonym(e):
2-chloro-4-(tributylstannyl)pyrimidine
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Über diesen Artikel
Lineare Formel:
C16H29N2Cl1Sn1
Molekulargewicht:
403.58
MDL number:
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Inchi Code
1S/C4H2ClN2.3C4H9.Sn/c5-4-6-2-1-3-7-4;3*1-3-4-2;/h1-2H;3*1,3-4H2,2H3;
Inchi Key
RYGIFHOTRLEMGG-UHFFFAOYSA-N
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)