Merck
BDPH9BCC3D24
Bide Pharmatech
4-Iodo-3-(trifluoromethoxy)aniline
Synonym(e):
4-iodo-3-(trifluoromethoxy)aniline
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Über diesen Artikel
Lineare Formel:
C7H5O1N1F3I1
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
303.02
MDL number:
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Inchi Code
1S/C7H5F3INO/c8-7(9,10)13-6-3-4(12)1-2-5(6)11/h1-3H,12H2
Inchi Key
VDVMGAPDTJTWDH-UHFFFAOYSA-N
Shipping Temperature
Normal
Purity
95%
Storage temp.
Keep in dark place, inert atmosphere, 2-8C
Country of Origin
CN
Physical Form
Liquid or solid
Still not finding the right product?
Explore all of our products under 4-Iodo-3-(trifluoromethoxy)aniline
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)