Unterstützung erhaltenInchi Code
1S/C14H8F2O4/c15-11-5-7(1-3-9(11)13(17)18)8-2-4-10(14(19)20)12(16)6-8/h1-6H,(H,17,18)(H,19,20)
Inchi Key
PSAXGLIYDQKPDK-UHFFFAOYSA-N
Shipping Temperature
Normal
Purity
97%
Storage temp.
Sealed in dry, room temperature
Country of Origin
CN
Physical Form
Solid
Still not finding the right product?
Explore all of our products under 3,3'-Difluoro-[1,1'-biphenyl]-4,4'-dicarboxylic acid
hstatements
Signalwort
Warning
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?