Merck
BDPH9BCC5582
Bide Pharmatech
4-[(2,4-Dimethylphenyl)sulfanyl]aniline hydrochloride
Synonym(e):
4-[(2,4-dimethylphenyl)sulfanyl]aniline hydrochloride
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Über diesen Artikel
Lineare Formel:
C14H16N1Cl1S1
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
265.81
MDL number:
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Shipping Temperature
Normal
Purity
95%
Storage temp.
Inert atmosphere, room temperature
Country of Origin
CN
Physical Form
Solid
Inchi Code
1S/C14H15NS.ClH/c1-10-3-8-14(11(2)9-10)16-13-6-4-12(15)5-7-13;/h3-9H,15H2,1-2H3;1H
Inchi Key
DLQYXWSCPPGOJA-UHFFFAOYSA-N
Still not finding the right product?
hstatements
Signalwort
Warning
Piktogramme
Exclamation mark
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)