Merck
BDPH9BCC592E
Bide Pharmatech
3-Cyclohexyl-1H-indole-6-carboxylic acid
Synonym(e):
3-cyclohexyl-1H-indole-6-carboxylic acid
Größe auswählen
Ansicht ändern
Über diesen Artikel
Lineare Formel:
C15H17O2N1
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
243.31
MDL number:
Anmelden – hier finden Sie Ihre Preise
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Inchi Code
1S/C15H17NO2/c17-15(18)11-6-7-12-13(9-16-14(12)8-11)10-4-2-1-3-5-10/h6-10,16H,1-5H2,(H,17,18)
Inchi Key
OZJSQVKDKOOQIT-UHFFFAOYSA-N
Shipping Temperature
Normal
Purity
95%
Storage temp.
Sealed in dry, 2-8C
Country of Origin
CN
Physical Form
White to light-yellow powder or crystals
Still not finding the right product?
hstatements
Sicherheitshinweise
Signalwort
Warning
Piktogramme
Exclamation mark
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)