Merck
BDPH9BCC5DB4
Bide Pharmatech
Phenyl piperazine-1-carboxylate hydrochloride
Synonym(e):
phenyl 1-piperazinecarboxylate hydrochloride
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Über diesen Artikel
Lineare Formel:
C11H15O2N2Cl1
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
242.7
MDL number:
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Inchi Code
1S/C11H14N2O2.ClH/c14-11(13-8-6-12-7-9-13)15-10-4-2-1-3-5-10;/h1-5,12H,6-9H2;1H
Inchi Key
UEMQSCZHCXPZAA-UHFFFAOYSA-N
Shipping Temperature
Normal
Purity
95%
Storage temp.
Sealed in dry, room temperature
Country of Origin
CN
Physical Form
Solid
Still not finding the right product?
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)