Merck
BDPH9BCC6029
Bide Pharmatech
3-Bromo-5,6,7,8-tetrahydroimidazo[1,5-a]pyrazine hydrochloride
Synonym(e):
3-bromo-5,6,7,8-tetrahydroimidazo[1,5-a]pyrazine hydrochloride
Größe auswählen
Ansicht ändern
Über diesen Artikel
Lineare Formel:
C6H9N3Cl1Br1
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
238.51
MDL number:
Anmelden – hier finden Sie Ihre Preise
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Inchi Code
1S/C6H8BrN3.ClH/c7-6-9-4-5-3-8-1-2-10(5)6;/h4,8H,1-3H2;1H
Inchi Key
FNKYKFZYHXJZRI-UHFFFAOYSA-N
Shipping Temperature
Normal
Purity
95%
Storage temp.
Inert atmosphere, 2-8C
Country of Origin
CN
Physical Form
Solid
Still not finding the right product?
Sicherheitshinweise
Signalwort
Warning
Piktogramme
Exclamation mark
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)