Merck
BDPH9BCC73CD
Bide Pharmatech
5-(Dimethylphosphoryl)nicotinonitrile
Synonym(e):
5-(dimethylphosphoryl)nicotinonitrile
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Über diesen Artikel
Lineare Formel:
C8H9O1N2P1
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
180.15
MDL number:
Das Produkt BDPH9BCC73CD wird in Ihrem Land derzeit nicht verkauft.
Inchi Code
1S/C8H9N2OP/c1-12(2,11)8-3-7(4-9)5-10-6-8/h3,5-6H,1-2H3
Inchi Key
GHWNSKPGTZVYFH-UHFFFAOYSA-N
Shipping Temperature
Normal
Purity
97%
Storage temp.
Keep in dark place, sealed in dry, 2-8C
Country of Origin
CN
Physical Form
Solid or semi-solid
Still not finding the right product?
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)