Merck
BDPH9BCC7939
Bide Pharmatech
5-Ethynylbenzofuran
Synonym(e):
5-ethynyl-1-benzofuran
Größe auswählen
Ansicht ändern
Über diesen Artikel
Lineare Formel:
C10H6O1
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
142.16
MDL number:
Anmelden – hier finden Sie Ihre Preise
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Inchi Code
1S/C10H6O/c1-2-8-3-4-10-9(7-8)5-6-11-10/h1,3-7H
Inchi Key
NFOIHYYIUMHKKC-UHFFFAOYSA-N
Shipping Temperature
Cold-chain transportation
Purity
95%
Storage temp.
Sealed in dry, 2-8C
Country of Origin
CN
Physical Form
Liquid
Still not finding the right product?
Explore all of our products under 5-Ethynylbenzofuran
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)