Merck
BDPH9BCC9374
Bide Pharmatech
2-Bromo-1-fluorodibenzo[b,d]furan
Synonym(e):
12-bromo-13-fluoro-8-oxatricyclo[7.4.0.0²,⁷]trideca-1(9),2,4,6,10,12-hexaene
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Über diesen Artikel
Lineare Formel:
C12H6O1Br1F1
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
265.08
MDL number:
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Inchi Code
1S/C12H6BrFO/c13-8-5-6-10-11(12(8)14)7-3-1-2-4-9(7)15-10/h1-6H
Inchi Key
XHAMAQQPOFHFFR-UHFFFAOYSA-N
Shipping Temperature
Normal
Purity
95%
Storage temp.
Sealed in dry, room temperature
Country of Origin
CN
Physical Form
Solid
Still not finding the right product?
Explore all of our products under 2-Bromo-1-fluorodibenzo[b,d]furan
hstatements
Signalwort
Warning
Piktogramme
Exclamation mark
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)