Merck
BDPH9BCC95B9
Bide Pharmatech
3,6-Dichlorobenzene-1,2-diamine
Synonym(e):
3,6-dichloro-1,2-benzenediamine
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Über diesen Artikel
Lineare Formel:
C6H6N2Cl2
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
177.03
MDL number:
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Inchi Code
1S/C6H6Cl2N2/c7-3-1-2-4(8)6(10)5(3)9/h1-2H,9-10H2
Inchi Key
GCGFESBSSZSYHD-UHFFFAOYSA-N
Shipping Temperature
Normal
Purity
98%
Storage temp.
Keep in dark place, inert atmosphere, 2-8C
Country of Origin
CN
Physical Form
Solid
Still not finding the right product?
Explore all of our products under 3,6-Dichlorobenzene-1,2-diamine
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)