Merck
BDPH9BCC9C75
Bide Pharmatech
3-Chloro-4-(3-(trifluoromethyl)phenoxy)aniline
Synonym(e):
3-chloro-4-[3-(trifluoromethyl)phenoxy]aniline
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Über diesen Artikel
Lineare Formel:
C13H9O1N1Cl1F3
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
287.67
MDL number:
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Inchi Code
1S/C13H9ClF3NO/c14-11-7-9(18)4-5-12(11)19-10-3-1-2-8(6-10)13(15,16)17/h1-7H,18H2
Inchi Key
WTPFYPUXUHYGIP-UHFFFAOYSA-N
Shipping Temperature
Normal
Purity
95%
Storage temp.
Keep in dark place, inert atmosphere, room temperature
Country of Origin
CN
Physical Form
Solid
Still not finding the right product?
Signalwort
Warning
Piktogramme
Exclamation mark
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)