Merck
BDPH9BCCAA2E
Bide Pharmatech
4-(Oxazol-5-yl)benzene-1-sulfonyl chloride
Synonym(e):
4-(1,3-oxazol-5-yl)benzenesulfonyl chloride
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Über diesen Artikel
Lineare Formel:
C9H6O3N1Cl1S1
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
243.67
MDL number:
Das Produkt BDPH9BCCAA2E wird in Ihrem Land derzeit nicht verkauft.
Inchi Code
1S/C9H6ClNO3S/c10-15(12,13)8-3-1-7(2-4-8)9-5-11-6-14-9/h1-6H
Inchi Key
QCGUTLAPXWBIMM-UHFFFAOYSA-N
Shipping Temperature
Normal
Purity
97%
Storage temp.
Inert atmosphere, 2-8C
Country of Origin
CN
Physical Form
Powder or crystals
Still not finding the right product?
hstatements
signalword
Danger
pictograms
CorrosionExclamation mark
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)