Merck
BDPH9BCCACA2
Bide Pharmatech
3,3-Diethoxy-1-propanol
Synonym(e):
3,3-diethoxy-1-propanol
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Über diesen Artikel
Lineare Formel:
C7H16O3
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
148.2
MDL number:
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Inchi Code
1S/C7H16O3/c1-3-9-7(5-6-8)10-4-2/h7-8H,3-6H2,1-2H3
Inchi Key
ASERXEZXVIJBRO-UHFFFAOYSA-N
Shipping Temperature
Normal
Purity
98%
Storage temp.
Inert atmosphere, 2-8C
Country of Origin
CN
Physical Form
Form: liquid Colour: colourless
Still not finding the right product?
Explore all of our products under 3,3-Diethoxy-1-propanol
hstatements
Sicherheitshinweise
Signalwort
Warning
Piktogramme
Exclamation mark
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)