Merck
BDPH9BCCB85D
Bide Pharmatech
1-(3,4-Dichlorophenyl)ethan-1-amine hydrochloride
Synonym(e):
1-(3,4-dichlorophenyl)ethanamine hydrochloride
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Über diesen Artikel
Lineare Formel:
C8H10N1Cl3
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
226.53
MDL number:
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Shipping Temperature
Normal
Purity
98%
Storage temp.
Inert atmosphere, room temperature
Country of Origin
CN
Physical Form
Solid
Inchi Code
1S/C8H9Cl2N.ClH/c1-5(11)6-2-3-7(9)8(10)4-6;/h2-5H,11H2,1H3;1H
Inchi Key
LTTRKULQEVDRNO-UHFFFAOYSA-N
Still not finding the right product?
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)