Merck
BDPH9BCCB9F9
Bide Pharmatech
3-Bromo-2-fluoro-6-methoxypyridine
Synonym(e):
3-bromo-2-fluoro-6-methoxypyridine
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Über diesen Artikel
Lineare Formel:
C6H5O1N1Br1F1
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
206.01
MDL number:
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Inchi Code
1S/C6H5BrFNO/c1-10-5-3-2-4(7)6(8)9-5/h2-3H,1H3
Inchi Key
MQTONQLSSAOFRP-UHFFFAOYSA-N
Shipping Temperature
Normal
Purity
98%
Storage temp.
Inert atmosphere, 2-8C
Country of Origin
CN
Physical Form
Solid or Semi-solid or liquid or lump
Still not finding the right product?
Explore all of our products under 3-Bromo-2-fluoro-6-methoxypyridine
hstatements
Sicherheitshinweise
Signalwort
Warning
Piktogramme
Exclamation mark
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)