Merck
BDPH9BCCBCD4
Bide Pharmatech
(4-Hydroxyphenyl)diphenylsulfonium chloride
Synonym(e):
4-(diphenyl-lambda4-sulfaneylidene)cyclohexa-2,5-dien-1-one hydrochloride
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Das Produkt BDPH9BCCBCD4 wird in Ihrem Land derzeit nicht verkauft.
Inchi Code
1S/C18H14OS.ClH/c19-15-11-13-18(14-12-15)20(16-7-3-1-4-8-16)17-9-5-2-6-10-17;/h1-14H;1H
Inchi Key
YAFVTOLUUZOHAS-UHFFFAOYSA-N
Shipping Temperature
Normal
Purity
97%
Storage temp.
Inert atmosphere, room temperature
Country of Origin
CN
Physical Form
Solid
Still not finding the right product?
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)