Merck
BDPH9BCCC804
Bide Pharmatech
2-Chloro-4'-methylbenzophenone
Synonym(e):
(2-chlorophenyl)(4-methylphenyl)methanone
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Über diesen Artikel
Lineare Formel:
C14H11O1Cl1
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
230.69
MDL number:
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Inchi Code
1S/C14H11ClO/c1-10-6-8-11(9-7-10)14(16)12-4-2-3-5-13(12)15/h2-9H,1H3
Inchi Key
WIKUXHHNKRKVGJ-UHFFFAOYSA-N
Shipping Temperature
Normal
Purity
95%
Country of Origin
CN
Physical Form
Solid
Storage temp.
Sealed in dry, 2-8°C
Still not finding the right product?
Explore all of our products under 2-Chloro-4'-methylbenzophenone
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)