Merck
BDPH9BCCCCBD
Bide Pharmatech
1-Formylcyclopropane-1-carbonitrile
Synonym(e):
1-formylcyclopropane-1-carbonitrile
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Über diesen Artikel
Lineare Formel:
C5H5O1N1
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
95.1
MDL number:
Das Produkt BDPH9BCCCCBD wird in Ihrem Land derzeit nicht verkauft.
Inchi Code
1S/C5H5NO/c6-3-5(4-7)1-2-5/h4H,1-2H2
Inchi Key
ZVJZAKIRDRMLDW-UHFFFAOYSA-N
Shipping Temperature
Cold-chain transportation
Purity
98%
Storage temp.
Inert atmosphere, store in freezer, under -20C
Country of Origin
CN
Physical Form
Liquid
Still not finding the right product?
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)