Merck
BDPH9BCCCD3D
Bide Pharmatech
2-Amino-3-bromobenzamide
Synonym(e):
2-amino-3-bromobenzamide
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Über diesen Artikel
Lineare Formel:
C7H7O1N2Br1
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
215.05
MDL number:
Das Produkt BDPH9BCCCD3D wird in Ihrem Land derzeit nicht verkauft.
Inchi Code
1S/C7H7BrN2O/c8-5-3-1-2-4(6(5)9)7(10)11/h1-3H,9H2,(H2,10,11)
Inchi Key
LBTYNQNVZNPATH-UHFFFAOYSA-N
Shipping Temperature
Normal
Purity
95%
Storage temp.
Keep in dark place, inert atmosphere, room temperature
Country of Origin
CN
Physical Form
Solid
Still not finding the right product?
Explore all of our products under 2-Amino-3-bromobenzamide
signalword
Warning
pictograms
Exclamation mark
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)