Merck
BDPH9BCCD6BD
Bide Pharmatech
2-Bromo-5-methoxypyridin-4-amine
Synonym(e):
2-bromo-5-methoxypyridin-4-amine
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Über diesen Artikel
Lineare Formel:
C6H7O1N2Br1
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
203.04
MDL number:
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Inchi Code
1S/C6H7BrN2O/c1-10-5-3-9-6(7)2-4(5)8/h2-3H,1H3,(H2,8,9)
Inchi Key
ZMXFLZUNHINXLA-UHFFFAOYSA-N
Shipping Temperature
Normal
Purity
98%
Storage temp.
Keep in dark place, inert atmosphere, 2-8C
Country of Origin
CN
Physical Form
Solid
Still not finding the right product?
Explore all of our products under 2-Bromo-5-methoxypyridin-4-amine
hstatements
Sicherheitshinweise
Signalwort
Warning
Piktogramme
Exclamation mark
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)