Merck
BDPH9BCCE5EB
Bide Pharmatech
6-Amino-5-chloropicolinic acid
Synonym(e):
6-amino-5-chloro-2-pyridinecarboxylic acid
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Über diesen Artikel
Lineare Formel:
C6H5O2N2Cl1
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
172.57
MDL number:
Das Produkt BDPH9BCCE5EB wird in Ihrem Land derzeit nicht verkauft.
Inchi Code
1S/C6H5ClN2O2/c7-3-1-2-4(6(10)11)9-5(3)8/h1-2H,(H2,8,9)(H,10,11)
Inchi Key
KBCHPUZXYDMCMN-UHFFFAOYSA-N
Shipping Temperature
Normal
Purity
97%
Storage temp.
Keep in dark place, inert atmosphere, room temperature
Country of Origin
CN
Physical Form
White to yellow powder or crystals
Still not finding the right product?
Explore all of our products under 6-Amino-5-chloropicolinic acid
signalword
Warning
pictograms
Exclamation mark
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)