Merck
BDPH9BCCE7DF
Bide Pharmatech
5-Fluoro-3-(piperazin-1-ylmethyl)-1H-indole
Synonym(e):
5-fluoro-3-(1-piperazinylmethyl)-1H-indole
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Über diesen Artikel
Lineare Formel:
C13H16N3F1
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
233.29
MDL number:
Das Produkt BDPH9BCCE7DF wird in Ihrem Land derzeit nicht verkauft.
Inchi Code
1S/C13H16FN3/c14-11-1-2-13-12(7-11)10(8-16-13)9-17-5-3-15-4-6-17/h1-2,7-8,15-16H,3-6,9H2
Inchi Key
PFOFHPUVOGVDPE-UHFFFAOYSA-N
Shipping Temperature
Normal
Purity
97%
Country of Origin
CN
Physical Form
Yellow to Brown Solid
Storage temp.
Keep in dark place, sealed in dry, 2-8°C
Still not finding the right product?
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)