Merck
BDPH9BCCE968
Bide Pharmatech
3,3'-Disulfanediylbis(propan-1-ol)
Synonym(e):
3,3'-disulfanediylbis(propan-1-ol)
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Über diesen Artikel
Lineare Formel:
C6H14O2S2
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
182.31
MDL number:
Das Produkt BDPH9BCCE968 wird in Ihrem Land derzeit nicht verkauft.
Inchi Code
1S/C6H14O2S2/c7-3-1-5-9-10-6-2-4-8/h7-8H,1-6H2
Inchi Key
RXURJOBHVPLGQU-UHFFFAOYSA-N
Shipping Temperature
Normal
Purity
97%
Storage temp.
Sealed in dry, room temperature
Country of Origin
CN
Physical Form
Solid or semi-solid or lump or liquid
Still not finding the right product?
Explore all of our products under 3,3'-Disulfanediylbis(propan-1-ol)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)