Merck
BDPH9BCCECA5
Bide Pharmatech
Benzyl 3-(hydroxymethyl)piperidine-1-carboxylate
Synonym(e):
benzyl 3-(hydroxymethyl)-1-piperidinecarboxylate
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Über diesen Artikel
Lineare Formel:
C14H19O3N1
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
249.31
MDL number:
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Inchi Code
1S/C14H19NO3/c16-10-13-7-4-8-15(9-13)14(17)18-11-12-5-2-1-3-6-12/h1-3,5-6,13,16H,4,7-11H2
Inchi Key
XLWOOUZKMJBINO-UHFFFAOYSA-N
Shipping Temperature
Normal
Purity
96%
Country of Origin
CN
Physical Form
Colorless to White to Yellow Solid or Liquid
Storage temp.
Sealed in dry, 2-8C
Still not finding the right product?
hstatements
signalword
Warning
pictograms
Exclamation mark
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)