Merck
BDPH9BCCECBF
Bide Pharmatech
Diphenyl(trifluoromethyl)sulfonium trifluoromethanesulfonate
Synonym(e):
diphenyl(trifluoromethyl)sulfonium trifluoromethanesulfonate
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Über diesen Artikel
Lineare Formel:
C14H10O3S2F6
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
404.35
MDL number:
Das Produkt BDPH9BCCECBF wird in Ihrem Land derzeit nicht verkauft.
Inchi Code
1S/C13H10F3S.CHF3O3S/c14-13(15,16)17(11-7-3-1-4-8-11)12-9-5-2-6-10-12;2-1(3,4)8(5,6)7/h1-10H;(H,5,6,7)/q+1;/p-1
Inchi Key
YHEBUXDOUNWVNZ-UHFFFAOYSA-M
Shipping Temperature
Normal
Purity
97%
Storage temp.
Inert atmosphere, room temperature
Country of Origin
CN
Physical Form
Solid
Still not finding the right product?
signalword
Warning
pictograms
Exclamation mark
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)