Merck
BDPH9BCCF2DC
Bide Pharmatech
5-Chloro-1-methyl-1H-pyrazole-4-carbaldehyde
Synonym(e):
5-chloro-1-methyl-1H-pyrazole-4-carbaldehyde
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Über diesen Artikel
Lineare Formel:
C5H5O1N2Cl1
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
144.56
MDL number:
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Inchi Code
1S/C5H5ClN2O/c1-8-5(6)4(3-9)2-7-8/h2-3H,1H3
Inchi Key
BRTDPKPJDXNQEX-UHFFFAOYSA-N
Shipping Temperature
Normal
Purity
97%
Storage temp.
Inert atmosphere, 2-8C
Country of Origin
CN
Physical Form
Pale-yellow to Yellow-brown Solid
Still not finding the right product?
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)