Merck
BDPH9BCCFCBF
Bide Pharmatech
2-Chloro-6-iodobenzo[d]thiazole
Synonym(e):
2-chloro-6-iodo-1,3-benzothiazole
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Über diesen Artikel
Lineare Formel:
C7H3N1Cl1S1I1
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
295.53
MDL number:
Das Produkt BDPH9BCCFCBF wird in Ihrem Land derzeit nicht verkauft.
Inchi Code
1S/C7H3ClINS/c8-7-10-5-2-1-4(9)3-6(5)11-7/h1-3H
Inchi Key
PPWBFTWXPHUOSB-UHFFFAOYSA-N
Shipping Temperature
Normal
Purity
95%
Storage temp.
Keep in dark place, inert atmosphere, 2-8C
Country of Origin
CN
Physical Form
Solid
Still not finding the right product?
Explore all of our products under 2-Chloro-6-iodobenzo[d]thiazole
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)