Merck
BDPH9BCD2F72
Bide Pharmatech
4-Ethynylpicolinaldehyde
Synonym(e):
4-ethynyl-2-pyridinecarbaldehyde
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Über diesen Artikel
Lineare Formel:
C8H5O1N1
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
131.13
MDL number:
Das Produkt BDPH9BCD2F72 wird in Ihrem Land derzeit nicht verkauft.
Inchi Code
1S/C8H5NO/c1-2-7-3-4-9-8(5-7)6-10/h1,3-6H
Inchi Key
JZXMFQRDHALHMN-UHFFFAOYSA-N
Shipping Temperature
Normal
Purity
95%
Storage temp.
Inert atmosphere, 2-8C
Country of Origin
CN
Physical Form
Solid or semi-solid or liquid
Still not finding the right product?
Explore all of our products under 4-Ethynylpicolinaldehyde
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)