Merck
BDPH9BCD30E2
Bide Pharmatech
9H,9'H-4,4'-Bicarbazole
Synonym(e):
9H,9'H-4,4'-bicarbazole
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Das Produkt BDPH9BCD30E2 wird in Ihrem Land derzeit nicht verkauft.
Inchi Code
1S/C24H16N2/c1-3-11-19-17(7-1)23-15(9-5-13-21(23)25-19)16-10-6-14-22-24(16)18-8-2-4-12-20(18)26-22/h1-14,25-26H
Inchi Key
GDEFUYVXDBBUEJ-UHFFFAOYSA-N
Shipping Temperature
Normal
Purity
95%
Storage temp.
Inert atmosphere, room temperature
Country of Origin
CN
Physical Form
Powder or crystals
Still not finding the right product?
Explore all of our products under 9H,9'H-4,4'-Bicarbazole
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)