Merck
BDPH9BCD34FF
Bide Pharmatech
N-Cyclopropylpyridin-4-amine
Synonym(e):
N-cyclopropyl-4-pyridinamine
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Über diesen Artikel
Lineare Formel:
C8H10N2
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
134.18
MDL number:
Das Produkt BDPH9BCD34FF wird in Ihrem Land derzeit nicht verkauft.
Inchi Code
1S/C8H10N2/c1-2-7(1)10-8-3-5-9-6-4-8/h3-7H,1-2H2,(H,9,10)
Inchi Key
RADOGDWKQXHRKW-UHFFFAOYSA-N
Shipping Temperature
Normal
Purity
95%
Storage temp.
Keep in dark place, sealed in dry, room temperature
Country of Origin
CN
Physical Form
Solid
Still not finding the right product?
Explore all of our products under N-Cyclopropylpyridin-4-amine
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)